Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cónicas de PTFE
Proporciona una acción similar a la de los agitadores con anillo pivotante u ovalados. Las barras agitadoras de PTFE Cowie Technology™ son estables y esterilizables en autoclave para una amplia variedad de usos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Los extremos cónicos proporcionan una acción similar a la de los agitadores con anillo pivotante u ovalado
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
8 mm | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Cónico cilíndrico |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
5/Paq. | |
Sí | |
50 mm |