Learn More
Sampling Systems™ Cucharas de muestreo y producción de un solo uso SteriWare™
BIOPHARMA
Estas cucharas para polvo de muestreo y producción de un solo uso SteriWare™ son ideales para el muestreo, la producción y el trabajo de laboratorio. La gama completa se realiza según los estándares más altos.
87.10€ - 213.00€
Especificaciones
Material Poliestireno
Desechables Sí
Tipo de empaquetado Embolsados individualmente
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17524626
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8286A-25
25 mL No estéril
87.10€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
17554626
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8286A-25S
25 mL Estéril
117.00€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
17584626
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8286A-50S
50 mL No estéril
133.00€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
17564616
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8286A-100
100 mL No estéril
115.00€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
17594616
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8286A-100S
100 mL Estéril
160.00€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
17504626
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8286A-150
150 mL No estéril
125.00€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
17514626
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8286A-150S
150 mL Estéril
170.00€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
17534626
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8286A-250
250 mL No estéril
137.00€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
17544626
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8286A-250S
250 mL Estéril
200.00€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
17564626
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8286A-500
500 mL No estéril
131.00€
paquete de 40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
17574626
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8286A-500S
500 mL Estéril
196.00€
paquete de 40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
17574616
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8286A-1000
1000 mL No estéril
166.00€
paquete de 30
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
17584616
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8286A-1000S
1000 mL Estéril
213.00€
paquete de 30
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • SteriWare™ flat bottomed powder scoops are single use, free-standing scoops designed for use in GMP manufacturing areas.
  • They are perfect for sampling and dispensing powders and granules.
  • These powder scoops are manufactured in a cleanroom to the highest standards.
  • Everything from the ergonomic design to the class leading documentation means these are the ideal scoop for use in pharmaceutical and food factories.
  • The robust design and ergonomic handle ensures that they are easy and comfortable to use.
  • All powder scoops are individually packed and are available in both sterile and non-sterile versions.
  • Simply choose your scoop size, unpack and use.
  • SteriWare™ Scoops can be used as volumetric scoops by levelling off the excess powder to give you the stated set volume.
  • They are available in a wide ranges of sizes from 25 mL (0.9 oz.) to 1000 mL (36 oz.).
  • Use straight from the bag.
  • The robust, ergonomic handles has been designed so that they can be used repeatedly.
  • If measuring powder after scooping remove the excess powder to give an accurate volume.
  • Made from food grade PS.
  • Conforms to the latest FDA and EU requirements.
  • BSE/TSE free.
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno
Sí
Embolsados individualmente
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Sampling Systems™ Cucharas de muestreo y producción de un solo uso SteriWare™