Learn More
Sampling Systems™ Cucharas de muestreo y producción de un solo uso SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 40
Descripción
- Las cucharas para polvo de fondo plano SteriWare™ son de un solo uso y están diseñadas para su uso en áreas de fabricación de GMP.
- Son perfectas para la dispensación y el muestreo de polvos y gránulos.
- Estas cucharas para polvo se fabrican en una sala limpia con los más altos estándares.
- Todo, desde el diseño ergonómico hasta la documentación líder de su clase, es la cuchara ideal para su uso en fábricas farmacéuticas y de alimentos.
- El diseño robusto y el mango ergonómico garantizan que son fáciles y cómodos de usar.
- Todas las cucharas para polvo se envasan individualmente y están disponibles en versiones estériles y no estériles.
- Simplemente elija el tamaño de su cuchara, desembálela y úsela.
- Las cucharas SteriWare™ se pueden utilizar como cucharas volumétricas mediante la nivelación del exceso de polvo para proporcionarle el volumen establecido.
- Están disponibles en una amplia gama de tamaños de 25 ml hasta 1000 ml.
- Utilícela directamente de la bolsa.
- Las asas ergonómicas y robustas se han diseñado para que se puedan utilizar repetidamente.
- Si se mide el polvo después de sacarlo, elimine el exceso de polvo para obtener un volumen preciso.
- Hechas de PS de uso alimentario.
- Cumple con los últimos requisitos de la FDA y la UE.
- Sin BSE/EET.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Desechables | Sí |
| Anchura (métrico) | 127 mm |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 360 mm |