Learn More
Sampling Systems™ Cucharas de muestreo y producción de un solo uso SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 17544626 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 40
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
17544626 250 mL Estéril paquete de 100
17524626 25 mL No estéril paquete de 100
17554626 25 mL Estéril paquete de 100
17584626 50 mL No estéril paquete de 100
17564616 100 mL No estéril paquete de 100
17594616 100 mL Estéril paquete de 100
17504626 150 mL No estéril paquete de 100
17514626 150 mL Estéril paquete de 100
17534626 250 mL No estéril paquete de 100
17564626 500 mL No estéril paquete de 40
17574626 500 mL Estéril paquete de 40
17574616 1000 mL No estéril paquete de 30
17584616 1000 mL Estéril paquete de 30
13 options
Código de producto. 17544626
Marca: Sampling Systems™ 8286A250S
Solo quedan null
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Estas cucharas para polvo de muestreo y producción de un solo uso SteriWare™ son ideales para el muestreo, la producción y el trabajo de laboratorio. La gama completa se realiza según los estándares más altos.
  • Las cucharas para polvo de fondo plano SteriWare™ son de un solo uso y están diseñadas para su uso en áreas de fabricación de GMP.
  • Son perfectas para la dispensación y el muestreo de polvos y gránulos.
  • Estas cucharas para polvo se fabrican en una sala limpia con los más altos estándares.
  • Todo, desde el diseño ergonómico hasta la documentación líder de su clase, es la cuchara ideal para su uso en fábricas farmacéuticas y de alimentos.
  • El diseño robusto y el mango ergonómico garantizan que son fáciles y cómodos de usar.
  • Todas las cucharas para polvo se envasan individualmente y están disponibles en versiones estériles y no estériles.
  • Simplemente elija el tamaño de su cuchara, desembálela y úsela.
  • Las cucharas SteriWare™ se pueden utilizar como cucharas volumétricas mediante la nivelación del exceso de polvo para proporcionarle el volumen establecido.
  • Están disponibles en una amplia gama de tamaños de 25 ml hasta 1000 ml.
  • Utilícela directamente de la bolsa.
  • Las asas ergonómicas y robustas se han diseñado para que se puedan utilizar repetidamente.
  • Si se mide el polvo después de sacarlo, elimine el exceso de polvo para obtener un volumen preciso.
  • Hechas de PS de uso alimentario.
  • Cumple con los últimos requisitos de la FDA y la UE.
  • Sin BSE/EET.
Specifications
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 250 mL
Desechables Sí
Anchura (métrico) 80 mm
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 237 mm