Learn More
Sampling Systems™ Cucharas de muestreo y producción de un solo uso SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 17554626 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Esterilidad:
Estériles
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 40
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
17554626 25 mL Estériles paquete de 100
17524626 25 mL No estéril paquete de 100
17584626 50 mL No estéril paquete de 100
17564616 100 mL No estéril paquete de 100
17594616 100 mL Estériles paquete de 100
17504626 150 mL No estéril paquete de 100
17514626 150 mL Estériles paquete de 100
17534626 250 mL No estéril paquete de 100
17544626 250 mL Estériles paquete de 100
17564626 500 mL No estéril paquete de 40
17574626 500 mL Estériles paquete de 40
17574616 1000 mL No estéril paquete de 30
17584616 1000 mL Estériles paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17554626 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8286A25S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas cucharas para polvo de muestreo y producción de un solo uso SteriWare™ son ideales para el muestreo, la producción y el trabajo de laboratorio. La gama completa se realiza según los estándares más altos.
  • SteriWare™ Las palas para polvo de fondo plano son palas independientes de un solo uso diseñadas para usarse en GMP áreas de fabricación.
  • Son perfectas para la dispensación y el muestreo de polvos y gránulos.
  • Estas cucharas para polvo se fabrican en una sala limpia con los más altos estándares.
  • Todo, desde el diseño ergonómico hasta la documentación líder de su clase, es la cuchara ideal para su uso en fábricas farmacéuticas y de alimentos.
  • El diseño robusto y el mango ergonómico garantizan que son fáciles y cómodos de usar.
  • Todas las cucharas para polvo se envasan individualmente y están disponibles en versiones estériles y no estériles.
  • Simplemente elija el tamaño de su cuchara, desembálela y úsela.
  • SteriWare™ Las cucharas dosificadoras se pueden utilizar como cucharas dosificadoras volumétricas, nivelando el exceso de polvo para obtener el volumen establecido.
  • Están disponibles en una amplia gama de tamaños desde 25 ml (0,9 oz). hasta 1000 mL (36 oz).
  • Utilícela directamente de la bolsa.
  • Las asas ergonómicas y robustas se han diseñado para que se puedan utilizar repetidamente.
  • Si se mide el polvo después de sacarlo, elimine el exceso de polvo para obtener un volumen preciso.
  • Hechas de PS de uso alimentario.
  • Cumple con los últimos requisitos de la FDA y la UE.
  • Sin BSE/EET.
Especificaciones
Esterilidad Estériles
Capacidad (métrico) 25 mL
Desechables Un solo uso
Anchura (métrico) 38 mm
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 137 mm