Learn More
Sampling Systems™ Cucharas de muestreo y producción de un solo uso SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos
Description
- SteriWare™ Las palas para polvo de fondo plano son palas independientes de un solo uso diseñadas para usarse en GMP áreas de fabricación.
- Son perfectas para la dispensación y el muestreo de polvos y gránulos.
- Estas cucharas para polvo se fabrican en una sala limpia con los más altos estándares.
- Todo, desde el diseño ergonómico hasta la documentación líder de su clase, es la cuchara ideal para su uso en fábricas farmacéuticas y de alimentos.
- El diseño robusto y el mango ergonómico garantizan que son fáciles y cómodos de usar.
- Todas las cucharas para polvo se envasan individualmente y están disponibles en versiones estériles y no estériles.
- Simplemente elija el tamaño de su cuchara, desembálela y úsela.
- SteriWare™ Las cucharas dosificadoras se pueden utilizar como cucharas dosificadoras volumétricas, nivelando el exceso de polvo para obtener el volumen establecido.
- Están disponibles en una amplia gama de tamaños desde 25 ml (0,9 oz). hasta 1000 mL (36 oz).
- Utilícela directamente de la bolsa.
- Las asas ergonómicas y robustas se han diseñado para que se puedan utilizar repetidamente.
- Si se mide el polvo después de sacarlo, elimine el exceso de polvo para obtener un volumen preciso.
- Hechas de PS de uso alimentario.
- Cumple con los últimos requisitos de la FDA y la UE.
- Sin BSE/EET.
Specifications
Specifications
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Desechables | Un solo uso |
| Anchura (métrico) | 38 mm |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 137 mm |