Learn More
Spectrum™ Bandejas organizadoras portátiles Drawer/Ganizer™, micropipetas; con 5 compartimentos de 27 x 6 cm y 2 compartimentos de 16 x 14 cm; pequeñas; 34 x 44 x 7 cm
Bandejas rígidas de poliestireno de 3,17 mm (0,125 in) con bordes plegados de fácil agarre para transportar artículos de laboratorio y movilizar actividades experimentales
59.97€ - 68.10€
Código de producto | Marca | Incluye | Tamaño | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Tamaño | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15371042
|
Spectrum™
155 585 |
(4) Narrow 42 x 7 cm Compartments | Small | Pipette Tray |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15341042
|
Spectrum™
155 510 |
42 x 7 cm 6 Narrow Compartments | Large | Pipette Tray |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15331042
|
Spectrum™
155 495 |
16 compartimentos cuadrados de 11 × 10 cm | Grande | Bandeja organizadora |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15361042
|
Spectrum™
155 570 |
12 Square 10 x 10 cm Compartments | Small | Organizer Tray |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15301042
|
Spectrum™
155 450 |
15 compartimentos de varios tamaños | Grande | Bandeja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15301052
|
Spectrum™
155 645 |
7 compartimentos de varios tamaños | Pequeño | Bandeja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15311042
|
Spectrum™
155 465 |
4 compartimentos iguales de 23 × 20 cm | Pequeño | Bandeja de uso general |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15381042
|
Spectrum™
155 600 |
5 Compartments | Small | Instrument Tray |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15351042
|
Spectrum™
155 525 |
7 compartimentos de varios tamaños | Grande | Bandeja organizadora de instrumentos y pinzas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15321052
|
Spectrum™
155 675 |
5 Compartimentos de 27 × 6 cm y (2) compartimentos de 16 × 14 cm | Pequeño | Bandeja de pipetas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15391032
|
Spectrum™
155 430 |
7 27 x 6 cm and two 23 x 23 compartments | Large | Pipette Tray |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15391042
|
Spectrum™
155 630 |
4 Equal 20 x 15 cm Compartments | Small | Utility Tray |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Rigid 1/8 in. polystyrene trays with easy-gripping folded edges for transporting lab items and mobilizing experimental activities
Los compartimentos profundos son ideales para almacenar grandes cantidades o proporcionar contención secundaria para derrames. También está diseñada para adaptarse a cajones de laboratorio, refrigeradores y encimeras para proteger los suministros, organizar el espacio valioso y promover la seguridad del laboratorio.
- Diseñada para transportarse y guardarse en cajones
- Protege los suministros, promueve la seguridad y proporciona contención secundaria
- Se encuentran disponibles seis configuraciones de bandeja en dos tamaños (grande y pequeño)
Especificaciones
Polystyrene | |
0.32 cm |