Learn More
Spectrum™ Bandejas organizadoras portátiles Drawer/Ganizer™, micropipetas; con 5 compartimentos de 27 x 6 cm y 2 compartimentos de 16 x 14 cm; pequeñas; 34 x 44 x 7 cm
Código de producto. 15371042
Change view
Click to view available options
Incluye:
12 - Compartimentos de 10 × 10 cm
15 compartimentos de varios tamaños
16 compartimentos cuadrados de 11 × 10 cm
4 - Compartimentos de 20 × 15 cm
4 - Compartimentos de 42 × 7 cm
4 compartimentos iguales de 23 × 20 cm
5 Compartimentos de 27 × 6 cm y (2) compartimentos de 16 × 14 cm
5 compartimentos
6 - Compartimentos de 42 × 7 cm
7 compartimentos de varios tamaños
7- Compartimentos de 27 x 6 cm y 2 - de 23 x 23
Tamaño:
Pequeño
Grande
Tipo:
Bandeja
Bandeja de instrumentos
Bandeja de pipetas
Bandeja de uso general
Bandeja organizadora
Bandeja organizadora de instrumentos y pinzas
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño Tipo unitSize
15371042 4 - Compartimentos de 42 × 7 cm Pequeño Bandeja de pipetas cada uno
15341042 6 - Compartimentos de 42 × 7 cm Grande Bandeja de pipetas cada uno
15331042 16 compartimentos cuadrados de 11 × 10 cm Grande Bandeja organizadora cada uno
15361042 12 - Compartimentos de 10 × 10 cm Pequeño Bandeja organizadora cada uno
15301042 15 compartimentos de varios tamaños Grande Bandeja cada uno
15301052 7 compartimentos de varios tamaños Pequeño Bandeja cada uno
15311042 4 compartimentos iguales de 23 × 20 cm Pequeño Bandeja de uso general cada uno
15381042 5 compartimentos Pequeño Bandeja de instrumentos cada uno
15351042 7 compartimentos de varios tamaños Grande Bandeja organizadora de instrumentos y pinzas cada uno
15321052 5 Compartimentos de 27 × 6 cm y (2) compartimentos de 16 × 14 cm Pequeño Bandeja de pipetas cada uno
15391032 7- Compartimentos de 27 x 6 cm y 2 - de 23 x 23 Grande Bandeja de pipetas cada uno
15391042 4 - Compartimentos de 20 × 15 cm Pequeño Bandeja de uso general cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15371042 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 155 585
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bandejas rígidas de poliestireno de 3,17 mm (0,125 in) con bordes plegados de fácil agarre para transportar artículos de laboratorio y movilizar actividades experimentales
Rigid 1/8 in. polystyrene trays with easy-gripping folded edges for transporting lab items and mobilizing experimental activities
Los compartimentos profundos son ideales para almacenar grandes cantidades o proporcionar contención secundaria para derrames. También está diseñada para adaptarse a cajones de laboratorio, refrigeradores y encimeras para proteger los suministros, organizar el espacio valioso y promover la seguridad del laboratorio.
  • Diseñada para transportarse y guardarse en cajones
  • Protege los suministros, promueve la seguridad y proporciona contención secundaria
  • Se encuentran disponibles seis configuraciones de bandeja en dos tamaños (grande y pequeño)
Especificaciones
Longitud (métrico) 42 cm (4 Narrow Compartments)
Material Poliestireno
Tipo Bandeja de pipetas
Anchura (métrico) 7 cm (4 Narrow Compartments)
Incluye 4 - Compartimentos de 42 × 7 cm
Forma Rectangulares
Tamaño Pequeño
Grosor 0.32 cm