Learn More
Spectrum™ Bandejas organizadoras portátiles Drawer/Ganizer™, micropipetas; con 5 compartimentos de 27 x 6 cm y 2 compartimentos de 16 x 14 cm; pequeñas; 34 x 44 x 7 cm
Bandejas rígidas de poliestireno de 3,17 mm (0,125 in) con bordes plegados de fácil agarre para transportar artículos de laboratorio y movilizar actividades experimentales
Marca:  Spectrum™ 155 430
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15391032
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Rigid 1/8 in. polystyrene trays with easy-gripping folded edges for transporting lab items and mobilizing experimental activities
Los compartimentos profundos son ideales para almacenar grandes cantidades o proporcionar contención secundaria para derrames. También está diseñada para adaptarse a cajones de laboratorio, refrigeradores y encimeras para proteger los suministros, organizar el espacio valioso y promover la seguridad del laboratorio.
  • Diseñada para transportarse y guardarse en cajones
  • Protege los suministros, promueve la seguridad y proporciona contención secundaria
  • Se encuentran disponibles seis configuraciones de bandeja en dos tamaños (grande y pequeño)
Especificaciones
Especificaciones
23 cm (2 Compartment), 27 cm (7 Compartment)
Pipette Tray
7 - 27 x 6 cm and 2 - 23 x 23 Compartments
Grande
Poliestireno
23 cm (2 Compartment), 6 cm (7 Compartment)
Rectangulares
0.32 cm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Spectrum™ Bandejas organizadoras portátiles Drawer/Ganizer™, micropipetas; con 5 compartimentos de 27 x 6 cm y 2 compartimentos de 16 x 14 cm; pequeñas; 34 x 44 x 7 cm > Micropipets; w/7 (27 x 6cm) and 2 (23 x 23cm) compartments; Large; 49 x 44 x 7cm