Learn More
Spectrum™ Bandejas organizadoras portátiles Drawer/Ganizer™, micropipetas; con 5 compartimentos de 27 x 6 cm y 2 compartimentos de 16 x 14 cm; pequeñas; 34 x 44 x 7 cm
Bandejas rígidas de poliestireno de 3,17 mm (0,125 in) con bordes plegados de fácil agarre para transportar artículos de laboratorio y movilizar actividades experimentales
Marca: Spectrum™ 155 465
Descripción
Rigid 1/8 in. polystyrene trays with easy-gripping folded edges for transporting lab items and mobilizing experimental activities
Los compartimentos profundos son ideales para almacenar grandes cantidades o proporcionar contención secundaria para derrames. También está diseñada para adaptarse a cajones de laboratorio, refrigeradores y encimeras para proteger los suministros, organizar el espacio valioso y promover la seguridad del laboratorio.
- Diseñada para transportarse y guardarse en cajones
- Protege los suministros, promueve la seguridad y proporciona contención secundaria
- Se encuentran disponibles seis configuraciones de bandeja en dos tamaños (grande y pequeño)
Especificaciones
23 cm | |
Bandeja de uso general | |
4 compartimentos iguales de 23 × 20 cm | |
Pequeño |
Poliestireno | |
20 cm | |
Rectangulares | |
0,32 cm |