Learn More
Spectrum™ Bandejas organizadoras portátiles Drawer/Ganizer™, micropipetas; con 5 compartimentos de 27 x 6 cm y 2 compartimentos de 16 x 14 cm; pequeñas; 34 x 44 x 7 cm
Bandejas rígidas de poliestireno de 3,17 mm (0,125 in) con bordes plegados de fácil agarre para transportar artículos de laboratorio y movilizar actividades experimentales
Marca:  Spectrum™ 155 630
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15391042
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Rigid 1/8 in. polystyrene trays with easy-gripping folded edges for transporting lab items and mobilizing experimental activities
Los compartimentos profundos son ideales para almacenar grandes cantidades o proporcionar contención secundaria para derrames. También está diseñada para adaptarse a cajones de laboratorio, refrigeradores y encimeras para proteger los suministros, organizar el espacio valioso y promover la seguridad del laboratorio.
  • Diseñada para transportarse y guardarse en cajones
  • Protege los suministros, promueve la seguridad y proporciona contención secundaria
  • Se encuentran disponibles seis configuraciones de bandeja en dos tamaños (grande y pequeño)
Especificaciones
Especificaciones
20 cm (4 Equal Compartment)
Utility Tray
4 - 20 x 15 cm Compartments
Small
Poliestireno
15 cm (4 Equal Compartment)
Rectangulares
0.32 cm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Spectrum™ Bandejas organizadoras portátiles Drawer/Ganizer™, micropipetas; con 5 compartimentos de 27 x 6 cm y 2 compartimentos de 16 x 14 cm; pequeñas; 34 x 44 x 7 cm > Utility and Equipment; w/4 equal (20 x 15cm) compartments; Small; 34 x 44 x 7cm