Learn More
Spectrum™ Bandejas organizadoras portátiles Drawer/Ganizer™, micropipetas; con 5 compartimentos de 27 x 6 cm y 2 compartimentos de 16 x 14 cm; pequeñas; 34 x 44 x 7 cm
Bandejas rígidas de poliestireno de 3,17 mm (0,125 in) con bordes plegados de fácil agarre para transportar artículos de laboratorio y movilizar actividades experimentales
Marca:  Spectrum™ 155 495
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15331042
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Rigid 1/8 in. polystyrene trays with easy-gripping folded edges for transporting lab items and mobilizing experimental activities
Los compartimentos profundos son ideales para almacenar grandes cantidades o proporcionar contención secundaria para derrames. También está diseñada para adaptarse a cajones de laboratorio, refrigeradores y encimeras para proteger los suministros, organizar el espacio valioso y promover la seguridad del laboratorio.
  • Diseñada para transportarse y guardarse en cajones
  • Protege los suministros, promueve la seguridad y proporciona contención secundaria
  • Se encuentran disponibles seis configuraciones de bandeja en dos tamaños (grande y pequeño)
Especificaciones
Especificaciones
11 cm (16 compartimentos cuadrados)
Bandeja organizadora
16 compartimentos cuadrados de 11 × 10 cm
Grande
Poliestireno
10 cm (16 compartimentos cuadrados)
Rectangulares
0,32 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Spectrum™ Bandejas organizadoras portátiles Drawer/Ganizer™, micropipetas; con 5 compartimentos de 27 x 6 cm y 2 compartimentos de 16 x 14 cm; pequeñas; 34 x 44 x 7 cm > Tapones y accesorios; con 16 compartimentos cuadrados (11 x 10cm); grande; 49 x 44 x 7 cm