Learn More
Epredia™ Casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Shandon™ II en paquetes de tubos
Facilite el proceso de etiquetado de muestras de biopsia rápido y fiable con los casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Epredia™ ShandonTM II en paquetes de tubos.
145.43€ - 148.00€
Especificaciones
Tipo de poro | Small Square Pore |
---|---|
Ángulo de la cara de escritura | 45° |
Tipo de producto | Casete para biopsia |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12943765
|
Epredia™
B1000730AQ |
Aguamarina | N/A | ||||||
12593926
|
Epredia™
B1000730BL |
Azul | N/A | ||||||
12953765
|
Epredia™
B1000730FGR |
Verde fluorescente | N/A | ||||||
12963765
|
Epredia™
B1000730FPK |
Rosa fluorescente | N/A | ||||||
12973765
|
Epredia™
B1000730FYW |
Amarillo fluorescente | N/A | ||||||
12583926
|
Epredia™
B1000730GR |
Verde | N/A | ||||||
12983765
|
Epredia™
B1000730GY |
Gris | N/A | ||||||
12993765
|
Epredia™
B1000730LI |
Lila | N/A | ||||||
12903775
|
Epredia™
B1000730OR |
Naranja | N/A | ||||||
12913775
|
Epredia™
B1000730PE |
Melocotón | N/A | ||||||
12573926
|
Epredia™
B1000730PK |
Rosa | N/A | ||||||
12923775
|
Epredia™
B1000730TN |
Canela | N/A | ||||||
12563926
|
Epredia™
B1000730WH |
Blanco | N/A | ||||||
15135944
|
Epredia™
B1000730YW |
Yellow | N/A | ||||||
Descripción
Facilite el proceso de etiquetado de muestras de biopsia rápido y fiable con los casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Thermo Scientific™ Shandon™ II en paquetes de tubos. Estos casetes para su uso con la etiquetadora de casetes MicroWriter o para facilitar el almacenamiento.
- La superficie de escritura es plana en un ángulo de 45°
- Tapa de bloqueo sujeta mediante dos bisagras
- abertura frontal o trasera
Información sobre pedidos:
- Envasado en tubos de 75 casetes
Especificaciones
Small Square Pore | |
45° | |
Casete para biopsia |