Learn More
Epredia™ Casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Shandon™ II en paquetes de tubos
Código de producto. 12963765 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Color:
Aguamarina
Amarillo
Amarillo fluorescente
Azul
Blanco
Canela
Gris
Lila
Melocotón
Naranja
Rosa
Rosa fluorescente
Verde
Verde fluorescente
Tamaño de la unidad:
750 PCS
cada uno
paquete de 750
Código de producto. 12963765
Marca: Epredia™ B1000730FPK
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Facilite el proceso de etiquetado de muestras de biopsia rápido y fiable con los casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Epredia™ ShandonTM II en paquetes de tubos.
Facilite el proceso de etiquetado de muestras de biopsia rápido y fiable con los casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Thermo Scientific™ Shandon™ II en paquetes de tubos. Estos casetes para su uso con la etiquetadora de casetes MicroWriter o para facilitar el almacenamiento.
  • La cara de escritura se encuentra en un ángulo de 45°
  • Tapa de bloqueo fijada por dos bisagras
  • Abertura frontal o posterior
Información para pedidos:
  • Empaquetado en tubos de 75 casetes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Small Square Pore
Ángulo de la cara de escritura 45°
Color Rosa fluorescente
Tipo de producto Casete para biopsia