Learn More
Epredia™ Casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Shandon™ II en paquetes de tubos
Tienda Epredia ProductosDescripción
Facilite el proceso de etiquetado de muestras de biopsia rápido y fiable con los casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Epredia™ ShandonTM II en paquetes de tubos.
Facilite el proceso de etiquetado de muestras de biopsia rápido y fiable con los casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Thermo Scientific™ Shandon™ II en paquetes de tubos. Estos casetes para su uso con la etiquetadora de casetes MicroWriter o para facilitar el almacenamiento.
- La superficie de escritura es plana en un ángulo de 45°
- Tapa de bloqueo sujeta mediante dos bisagras
- abertura frontal o trasera
Información sobre pedidos:
- Envasado en tubos de 75 casetes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de poro | Small Square Pore |
| Ángulo de la cara de escritura | 45° |
| Color | Aguamarina |
| Tipo de producto | Casete para biopsia |