Learn More
Epredia™ Casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Shandon™ II en paquetes de tubos
Facilite el proceso de etiquetado de muestras de biopsia rápido y fiable con los casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Epredia™ ShandonTM II en paquetes de tubos.
Marca:  Epredia™ B1000730GR
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12583926
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Facilite el proceso de etiquetado de muestras de biopsia rápido y fiable con los casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Thermo Scientific™ Shandon™ II en paquetes de tubos. Estos casetes para su uso con la etiquetadora de casetes MicroWriter o para facilitar el almacenamiento.
  • La superficie de escritura es plana en un ángulo de 45°
  • Tapa de bloqueo sujeta mediante dos bisagras
  • abertura frontal o trasera
Información sobre pedidos:
  • Envasado en tubos de 75 casetes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Small Square Pore
45°
Verde
Casete para biopsia
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Epredia™ Casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Shandon™ II en paquetes de tubos > Verde