Learn More
Epredia™ Casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Shandon™ II en paquetes de tubos
Código de producto. 12913775 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Aguamarina
Amarillo
Amarillo fluorescente
Azul
Blanco
Canela
Gris
Lila
Melocotón
Naranja
Rosa
Rosa fluorescente
Verde
Verde fluorescente
Tamaño de la unidad:
750 PCS
cada uno
paquete de 750
Código de producto. Color unitSize
12913775 Melocotón paquete de 750
12943765 Aguamarina paquete de 750
12593926 Azul paquete de 750
12953765 Verde fluorescente paquete de 750
12963765 Rosa fluorescente paquete de 750
12973765 Amarillo fluorescente paquete de 750
12583926 Verde paquete de 750
12983765 Gris paquete de 750
12993765 Lila paquete de 750
12903775 Naranja paquete de 750
12573926 Rosa paquete de 750
12923775 Canela paquete de 750
12563926 Blanco 750 PCS
15135944 Amarillo cada uno
14 options
Código de producto. 12913775
Marca: Epredia™ B1000730PE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Facilite el proceso de etiquetado de muestras de biopsia rápido y fiable con los casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Epredia™ ShandonTM II en paquetes de tubos.
Facilite el proceso de etiquetado de muestras de biopsia rápido y fiable con los casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Thermo Scientific™ Shandon™ II en paquetes de tubos. Estos casetes para su uso con la etiquetadora de casetes MicroWriter o para facilitar el almacenamiento.
  • La superficie de escritura es plana en un ángulo de 45°
  • Tapa de bloqueo sujeta mediante dos bisagras
  • abertura frontal o trasera
Información sobre pedidos:
  • Envasado en tubos de 75 casetes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Small Square Pore
Ángulo de la cara de escritura 45°
Color Melocotón
Tipo de producto Casete para biopsia