Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con junta esmerilada cónica Código de producto.: 10181371
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con junta esmerilada cónica
Código de producto. 10181371
2 L, 166 mm, NS 45/40, paquete de 10
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diámetro exterior (métrico):
105 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 10181371
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03004573
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar NS 45/40
Diámetro exterior (métrico) 166 mm
Cantidad 10/paq.
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con junta esmerilada cónica >