Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A Blaubrand™ ETERNA
Tienda Brand ProductosDescripción
- Probeta de medición de perfil alto de clase A fabricada con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN EN ISO 4788
- Esterilizable en autoclave
- Calibrado para contener (TC, In).
- Con boquilla integrada y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad
- Las graduaciones de tinción ámbar de marcado DE-M proporcionan una evaluación de volúmenes rápida y sencilla.
- Certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS previa solicitud
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Incluye | Certificado de lote |
| Báscula | Graduaciones ámbar de marcado DE-M |
| Graduaciones | 1 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Subdivisión | 1 ml |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Ámbar |
| Mostrar más |