Learn More
Fisherbrand™ Embudo de vidrio borosilicatado
Código de producto. 11582423 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
55 mm
75mm
100mm
155mm
215 mm
Diámetro del tubo (métrico):
8 mm
9mm
12mm
19mm
24 mm
Longitud del tubo (métrico):
60 mm
80mm
110mm
150mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Longitud del tubo (métrico) Tamaño de la unidad
11582423 75mm 9mm 80mm paquete de 10
11592423 100mm 12mm 110mm paquete de 10
11512433 215 mm 24 mm 180 mm cada uno
11502433 155mm 19mm 150mm cada uno
11572423 55 mm 8 mm 60 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11582423
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Embudo de vidrio plano fabricado con vidrio de borosilicato. El embudo de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ es ideal para canalizar líquidos en aplicaciones de laboratorio.
Embudo de vidrio plano fabricado con vidrio de borosilicato.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 75mm
Diámetro del tubo (métrico) 9mm
Material Vidrio de borosilicato
Longitud del tubo (métrico) 80mm