Learn More
- Home
- Products
- Matraces
- Matraces de ebullición
- Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™
Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 10538190
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
6 L
10 l
Junta de toma:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
38 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Junta de toma | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 10538190 | 100 ml | 24/29 | 5 PCS |
| 10459330 | 1000 ml | 24/29 | 2 PCS |
| 10488560 | 1000 ml | 29/32 | paquete de 2 |
| 10691821 | 1000 ml | 34/35 | paquete de 2 |
| 10829580 | 100 ml | 14/23 | 5 PCS |
| 10744711 | 100 ml | 19/26 | 5 PCS |
| 10580491 | 100 ml | 34/35 | paquete de 5 |
| 10660871 | 10 ml | 10/19 | paquete de 5 |
| 10121150 | 10 ml | 14/23 | 5 PCS |
| 10365470 | 150 ml | 19/26 | paquete de 5 |
| 10671071 | 150 ml | 24/29 | paquete de 5 |
| 12570086 | 150 ml | 29/32 | paquete de 5 |
| 12458976 | 150 ml | 34/35 | paquete de 5 |
| 12000663 | 2000 ml | 24/29 | cada uno |
| 10820861 | 250 ml | 14/23 | 2 PCS |
| 10765111 | 25 ml | 14/23 | 5 PCS |
| 11391955 | 250 ml | 34/35 | paquete de 5 |
| 10765301 | 25 ml | 19/26 | 5 PCS |
| 10558590 | 25 ml | 24/29 | 5 PCS |
| 12682002 | 250 ml | 24/29 | 5 PCS |
| 12070673 | 5 l | 29/32 | cada uno |
| 11381965 | 5 l | 34/35 | cada uno |
| 10395530 | 500 ml | 19/26 | paquete de 5 |
| 10488570 | 500 ml | 24/29 | paquete de 5 |
| 10417620 | 500 ml | 34/35 | paquete de 5 |
| 10809900 | 50 ml | 14/23 | 5 PCS |
| 10181780 | 50 ml | 24/29 | 5 PCS |
| 10407430 | 5 ml | 14/23 | 5 PCS |
| 15527900 | 6 L | 45/40 | paquete de 5 |
| 15587850 | 10 l | 34/35 | paquete de 5 |
| 15507860 | 1000 ml | 19/26 | paquete de 10 |
| 15517870 | 1000 ml | 45/40 | paquete de 5 |
| 15517880 | 2000 ml | 34/35 | paquete de 5 |
| 15577880 | 3000 ml | 24/29 | paquete de 5 |
| 15587880 | 3000 ml | 34/35 | paquete de 5 |
| 15557890 | 5 mL | 10/19 | paquete de 20 |
| 15577890 | 50 ml | 34/35 | paquete de 20 |
| 10568590 | 250 mL | 19/26 | 5 PCS |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Código de producto.
10538190
Proveedor
Quickfit
N.º de proveedor
FR100/3S
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
125.00€
118.66€ / paquete de 5
Ahorro 6.34€
5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Descripción
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos t
- Conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de alta calidad
- Amplio intervalo de 46 matraces de 5 ml a 10 000 ml
- El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 1773, ISO 4797 |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 105mm |
| Estilo de cuello | Corto |
| Junta de toma | 24/29 |
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Diámetro exterior (métrico) | 65 mm |