Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo con cuello medio Duran™
Description
- Con etiqueta de inscripción
- Conforme a DIN EN ISO 4797
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4797 |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Estilo de cuello | Medio |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Forma del fondo | Redondo |
| Diámetro exterior (métrico) | 85 mm |