Learn More
3M™ Media máscara reutilizable y kit de filtro combinado A2P3
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Modelo:
HF-3014
HF-3024
HF-3034
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Incluye 1 media máscara reutilizable 3M™ y 1 filtro combinado 3M™ CF32 A2P3 R D DT-4041E
- Ofrece protección A2P3 frente a determinados vapores orgánicos y peligros de partículas
- Se suministra en una caja de almacenamiento útil y reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Paquete de respiradores listo para su uso |
Tamaño | M |
Incluye | Media máscara reutilizable 3M™ y filtro A2P3 |
Modelo | HF-3024 |
Cantidad | 10/Caja |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
3M™ Media máscara reutilizable y kit de filtro combinado A2P3 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido