Learn More
3M™ Respirador de media máscara facial serie 6000
Código de producto. 12332319 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
Grande
Para utilizar con (aplicación):
Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado, soldadura
Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, operación con máquinas, pintura, remediación, lijado, soldadura
Tipo de producto:
Respirador de media mascarilla
Respirador facial medio
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Para utilizar con (aplicación) Tipo de producto Tamaño de la unidad
12332319 M Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, operación con máquinas, pintura, remediación, lijado, soldadura Respirador de media mascarilla cada uno
10359974 Pequeño Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, operación con máquinas, pintura, remediación, lijado, soldadura Respirador de media mascarilla cada uno
12652555 Grande Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado, soldadura Respirador facial medio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12332319 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000146847
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
La mascarilla requiere cartuchos y/o filtros compatibles. (Se venden por separado.)
Los respiradores de media máscara de la serie 6000 son económicos, de bajo mantenimiento y extremadamente ligeros. El conjunto de respirador reutilizable con sonda de la serie 6000Q se utiliza solo con fines de ajuste cuantitativo.
Combina las características de las mascarillas desechables y reutilizables para proporcionar una protección eficaz.La serie de máscaras de media cara 3M™ 6000 es económica y de bajo mantenimiento, fácil de manejar y extremadamente ligera.
  • Las medias máscaras reutilizables son económicas, de bajo mantenimiento, fáciles de manejar y extremadamente ligeras
  • Se utiliza con sistemas suministro de aire 3M™
  • El sistema de conexión de bayoneta permite la conexión a una amplia gama de filtros ligeros dobles para proteger contra gases, vapores y partículas
  • El diseño de filtro doble proporciona una menor resistencia a la respiración
  • Conjunto de respirador reutilizable con sonda de la serie 6000 utilizado para pruebas de ajuste cuantitativas (17-987-3A y -3B)
Order Info
Modelos probados solo para pruebas de —ajuste, no para uso como respirador. Las combinaciones de cartucho/filtro se venden por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificaciones (EN) EN 140:1998
Certificaciones (NIOSH) NIOSH 42 CFR Parte 84
Tipo de conexión Bayoneta
Color Gris
Material Elastómero termoplástico
Tipo de producto Respirador de media mascarilla
Tamaño M
Para utilizar con (aplicación) Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, operación con máquinas, pintura, remediación, lijado, soldadura
Para utilizar con (equipo) Cartucho serie 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000, o sistema de doble línea de aire
Incluye Bolsa de almacenamiento reutilizable
Modelo 6200
Tipo de suspensión 4 puntos
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.