Learn More
3M™ Media máscara sin mantenimiento necesario
Código de producto. 16406360 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
4251+
4255+
4277+
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
16406360 4277+ cada uno
16486350 4251+ cada uno
16496350 4255+ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16406360 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100113102
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esta media máscara que no requiere mantenimiento es un respirador simple y listo para usar con un cartucho y filtros integrados.
  • Protección eficaz y cómoda contra vapores orgánicos, vapores inorgánicos, gases ácidos, amoníaco y partículas peligrosas.
  • Un conjunto de válvulas recientemente mejorado ayuda a reducir la resistencia a la respiración durante la exhalación para una mayor comodidad respiratoria.
  • Diseño ligero, bien equilibrado y de perfil bajo.
  • El cartucho y los filtros integrados significan que está listo para usar y no necesita mantenimiento.
  • Sello facial suave y ajustado, fabricado con material texturizado y no alergénico.
  • Incluye una bolsa resellable para almacenamiento y transporte higiénico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de cartucho FFABE1P3 R D
Certificaciones/conformidad EN 405:2001, A1:2009
Certificaciones (EN) EN 405:2001+A1:2009
Tipo de conexión Permanente
Color Azul
Design Type Media mascarilla
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro Carbono enlazado
Material Elastómero termoplástico
Tipo de producto Respirador reutilizable
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación Sí
Material de la máscara Elastómero termoplástico (TPE)
Material del arnés Éter de polifenileno
Incluye FFABE1P3 R D Filtros
Material de la correa de la cabeza Poliisopreno
Modelo 4277+