Learn More
3M™ Media máscara sin mantenimiento necesario
Código de producto. 16416360 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
4279+
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
16416360 4279+ cada uno
1 options
Código de producto. 16416360 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100113103
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esta media máscara que no requiere mantenimiento es un respirador simple y listo para usar con un cartucho y filtros integrados.
  • Protección eficaz y cómoda contra vapores orgánicos, vapores inorgánicos, gases ácidos, amoníaco y partículas peligrosas.
  • Un conjunto de válvulas recientemente mejorado ayuda a reducir la resistencia a la respiración durante la exhalación para una mayor comodidad respiratoria.
  • Diseño ligero, bien equilibrado y de perfil bajo.
  • El cartucho y los filtros integrados significan que está listo para usar y no necesita mantenimiento.
  • Sello facial suave y ajustado, fabricado con material texturizado y no alergénico.
  • Incluye una bolsa resellable para almacenamiento y transporte higiénico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de cartucho FFABEK1P3 R D
Certificaciones/conformidad EN 405:2001, A1:2009
Certificaciones (EN) EN 405:2001+A1:2009
Tipo de conexión Permanente
Color Azul
Design Type Media mascarilla
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro Carbono enlazado
Material Elastómero termoplástico
Tipo de producto Respirador reutilizable
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación Sí
Material de la máscara Elastómero termoplástico (TPE)
Material del arnés Éter de polifenileno
Incluye Filtros FFABEK1P3 R D
Material de la correa de la cabeza Poliisopreno
Modelo 4279+