Learn More
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Tamaño del cono | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Tamaño del cono | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10060201
|
Lenz Laborglasintrumente
01503419 |
Toma NS 34/35 | NS 19/26 |
46.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10002933
|
Lenz Laborglasintrumente
01504571 |
Toma NS 45/40 | NS 71/51 |
134.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10707331
|
Lenz Laborglasintrumente
01503429 |
Toma NS 34/35 | NS 29/32 |
43.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10070351
|
Lenz Laborglasintrumente
01502971 |
Toma NS 29/32 | NS 71/51 |
130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10224051
|
Lenz Laborglasintrumente
01504560 |
Toma NS 45/40 | NS 60/46 |
91.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10274571
|
Lenz Laborglasintrumente
01502445 |
Toma NS 24/29 | NS 45/40 |
40.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10284331
|
Lenz Laborglasintrumente
01501934 |
Toma NS 19/26 | NS 34/35 |
31.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10385451
|
Lenz Laborglasintrumente
01504534 |
Toma NS 45/40 | NS 34/35 |
56.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10684192
|
Lenz Laborglasintrumente
01503424 |
Toma NS 34/35 | NS 24/29 |
43.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10517701
|
Lenz Laborglasintrumente
01501429 |
Toma NS 14/23 | NS 29/32 |
10.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Conforme a DIN 12257 y además de la norma estándar DIN
- Conos y tomas de tierra cónicas
- Fabricados con tubos DURAN™