Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores de reducción con juntas esmeriladas
Description
- Conforme a DIN 12257 y además de la norma estándar DIN
- Conos y tomas de tierra cónicas
- Fabricados con tubos DURAN™
Specifications
Specifications
| Tamaño del cono | NS 60/46 |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| N.º de junta cónica estándar | Toma NS 45/40 |