Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores de reducción con juntas esmeriladas
Descripción
- Conforme a DIN 12257 y además de la norma estándar DIN
- Conos y tomas de tierra cónicas
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | NS 24/29 |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| N.º de junta cónica estándar | Toma NS 34/35 |