Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores de reducción con juntas esmeriladas
Código de producto. 10707331
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
Toma NS 14/23
Toma NS 19/26
Toma NS 24/29
Toma NS 29/32
Toma NS 34/35
Toma NS 45/40
Tamaño del cono:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 71/51
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño del cono unitSize
10707331 Toma NS 34/35 NS 29/32 cada uno
10060201 Toma NS 34/35 NS 19/26 cada uno
10002933 Toma NS 45/40 NS 71/51 cada uno
10070351 Toma NS 29/32 NS 71/51 cada uno
10224051 Toma NS 45/40 NS 60/46 cada uno
10274571 Toma NS 24/29 NS 45/40 cada uno
10284331 Toma NS 19/26 NS 34/35 cada uno
10385451 Toma NS 45/40 NS 34/35 cada uno
10684192 Toma NS 34/35 NS 24/29 cada uno
10517701 Toma NS 14/23 NS 29/32 cada uno
10 options
Código de producto. 10707331
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01503429
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN 12257 y además de la norma estándar DIN
  • Conos y tomas de tierra cónicas
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Tamaño del cono NS 29/32
Material Vidrio de borosilicato 3.3
N.º de junta cónica estándar Toma NS 34/35