Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores de reducción con juntas esmeriladas
Código de producto. 10274571
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
Toma NS 14/23
Toma NS 19/26
Toma NS 24/29
Toma NS 29/32
Toma NS 34/35
Toma NS 45/40
Tamaño del cono:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 71/51
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño del cono unitSize
10274571 Toma NS 24/29 NS 45/40 cada uno
10060201 Toma NS 34/35 NS 19/26 cada uno
10002933 Toma NS 45/40 NS 71/51 cada uno
10707331 Toma NS 34/35 NS 29/32 cada uno
10070351 Toma NS 29/32 NS 71/51 cada uno
10224051 Toma NS 45/40 NS 60/46 cada uno
10284331 Toma NS 19/26 NS 34/35 cada uno
10385451 Toma NS 45/40 NS 34/35 cada uno
10684192 Toma NS 34/35 NS 24/29 cada uno
10517701 Toma NS 14/23 NS 29/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10274571 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 01502445
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN 12257 y además de la norma estándar DIN
  • Conos y tomas de tierra cónicas
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Tamaño del cono NS 45/40
Material Vidrio de borosilicato 3.3
N.º de junta cónica estándar Toma NS 24/29