missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zika Envelope N Protein
A cDNA sequence encoding the Zika Envelope N was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
248.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | Zika Envelope N Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Zika |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15985369
|
enQuireBio™
QP14000-100ug |
100 μg |
248.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15905379
|
enQuireBio™
QP14000-500ug |
500 μg |
943.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15995369
|
enQuireBio™
QP14000-1mg |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Zika Envelope N Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Zika | |
His | |
Zika Envelope N protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Zika Envelope N protein solution contains PBS with 0.05% NaN3. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Zika Envelope N Protein