missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Zika Envelope N Protein

Código de producto. 15905379
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15905379 500 μg 500 microgramos
15985369 100 μg 100 microgramos
15995369 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15905379

Marca: enQuireBio™ QP14000500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the Zika Envelope N was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre Zika Envelope N Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Zika
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Tampón Zika Envelope N protein solution contains PBS with 0.05% NaN3.
Grado de pureza o calidad Zika Envelope N protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.