missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zika Envelope N Protein
A cDNA sequence encoding the Zika Envelope N was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca: enQuireBio™ QP14000-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Zika Envelope N Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Zika Envelope N protein solution contains PBS with 0.05% NaN3. |
1 mg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Zika | |
His | |
Zika Envelope N protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Zika Envelope N Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido