Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zika Envelope N Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Zika Envelope N Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Zika |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Tampón | Zika Envelope N protein solution contains PBS with 0.05% NaN3. |
| Grado de pureza o calidad | Zika Envelope N protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE. |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?