Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit VCAM1 Protein
A cDNA sequence encoding the VCAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 1575.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 100008901 |
---|---|
Nombre | VCAM1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | VCAM-1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995149
|
enQuireBio™
QP13929-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15985149
|
enQuireBio™
QP13929-10ug |
10 μg |
222.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15975149
|
enQuireBio™
QP13929-0.1mg |
100 μg |
1575.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
100008901 | |
Research Use Only | |
VCAM-1 | |
Rabbit | |
His | |
The VCAM1 solution (1 mg/ml) contains 50mM Tris, 300mM NaCl, 10% Glycerol, pH 7.5. |
VCAM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
AFKIETFPESRSLAQIGDSVSLTCTTTGCASPTFSWRTQIDSPLNGKVRSEGTTSTLTMDPVSFENE HSYLCTATCESKKLEKGIQVEIYSFPKDPEIHLSGPLEVGEPITVKCLVPDVYPFDRLEVDLLKGDYLM KKQDFLEDMDRKSLETKSLEVTFIPVIEDIGKLIVCRAKLHIDEIDSEPKERETTKELQVYISPKNTVIS VNPSTRLQEGGSVTMTCSSEGLPVPEIFWSKKQDNGNLQRLSGNATLTLIAMRMEDSGIYVCEG VNQIGKSRKEVELIVQEKPFTVEISPGPRIAAQIGDPVVLTCSVRGCETPSFSWRTQIDSPLNGQVT SEGTKSLLTLSPVSFENEHSYLCTVTCGHKKLEKGIQVELYSFPRDPEIELSGPPVNGRPVTVSCKVP NVYPFDXLEIELLKGETMMKNKEFLEEEDKKSLETKSLEMTFIPTMEDTGKVLVCQAKLHIDEMEF EPKQRQSTQPLFVNVAPRDIAVWVSPSSIVEEGRSVNMTCSSYGLPAPKILWSRQLKNGDLQPLS ENTTLALISTKLEDSGIYVCEGINLAGKSRKEVELVIQVAPKDIQLTAFPSKSVKEGDTVIISCTCGNV PETWIILKKKAETGDTVLKSIDGAYTIRKAQLEDAGVYECESKNEVGSQLRSITLDVKGRENSKDYF SPE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rabbit VCAM1 Protein