Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit VCAM1 Protein
Código de producto. 15995149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15995149 2 μg 2 microgramos
15985149 10 μg 10 microgramos
15975149 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15995149
Marca: enQuireBio™ QP139292ug
A cDNA sequence encoding the VCAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 100008901
Nombre VCAM1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen VCAM-1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rabbit
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia AFKIETFPESRSLAQIGDSVSLTCTTTGCASPTFSWRTQIDSPLNGKVRSEGTTSTLTMDPVSFENE HSYLCTATCESKKLEKGIQVEIYSFPKDPEIHLSGPLEVGEPITVKCLVPDVYPFDRLEVDLLKGDYLM KKQDFLEDMDRKSLETKSLEVTFIPVIEDIGKLIVCRAKLHIDEIDSEPKERETTKELQVYISPKNTVIS VNPSTRLQEGGSVTMTCSSEGLPVPEIFWSKKQDNGNLQRLSGNATLTLIAMRMEDSGIYVCEG VNQIGKSRKEVELIVQEKPFTVEISPGPRIAAQIGDPVVLTCSVRGCETPSFSWRTQIDSPLNGQVT SEGTKSLLTLSPVSFENEHSYLCTVTCGHKKLEKGIQVELYSFPRDPEIELSGPPVNGRPVTVSCKVP NVYPFDXLEIELLKGETMMKNKEFLEEEDKKSLETKSLEMTFIPTMEDTGKVLVCQAKLHIDEMEF EPKQRQSTQPLFVNVAPRDIAVWVSPSSIVEEGRSVNMTCSSYGLPAPKILWSRQLKNGDLQPLS ENTTLALISTKLEDSGIYVCEGINLAGKSRKEVELVIQVAPKDIQLTAFPSKSVKEGDTVIISCTCGNV PETWIILKKKAETGDTVLKSIDGAYTIRKAQLEDAGVYECESKNEVGSQLRSITLDVKGRENSKDYF SPE
Tampón The VCAM1 solution (1 mg/ml) contains 50mM Tris, 300mM NaCl, 10% Glycerol, pH 7.5.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.