Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit VCAM1 Protein
Código de producto. 15985149
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
A cDNA sequence encoding the VCAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 100008901
Nombre VCAM1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen VCAM-1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rabbit
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia AFKIETFPESRSLAQIGDSVSLTCTTTGCASPTFSWRTQIDSPLNGKVRSEGTTSTLTMDPVSFENE HSYLCTATCESKKLEKGIQVEIYSFPKDPEIHLSGPLEVGEPITVKCLVPDVYPFDRLEVDLLKGDYLM KKQDFLEDMDRKSLETKSLEVTFIPVIEDIGKLIVCRAKLHIDEIDSEPKERETTKELQVYISPKNTVIS VNPSTRLQEGGSVTMTCSSEGLPVPEIFWSKKQDNGNLQRLSGNATLTLIAMRMEDSGIYVCEG VNQIGKSRKEVELIVQEKPFTVEISPGPRIAAQIGDPVVLTCSVRGCETPSFSWRTQIDSPLNGQVT SEGTKSLLTLSPVSFENEHSYLCTVTCGHKKLEKGIQVELYSFPRDPEIELSGPPVNGRPVTVSCKVP NVYPFDXLEIELLKGETMMKNKEFLEEEDKKSLETKSLEMTFIPTMEDTGKVLVCQAKLHIDEMEF EPKQRQSTQPLFVNVAPRDIAVWVSPSSIVEEGRSVNMTCSSYGLPAPKILWSRQLKNGDLQPLS ENTTLALISTKLEDSGIYVCEGINLAGKSRKEVELVIQVAPKDIQLTAFPSKSVKEGDTVIISCTCGNV PETWIILKKKAETGDTVLKSIDGAYTIRKAQLEDAGVYECESKNEVGSQLRSITLDVKGRENSKDYF SPE
Tampón The VCAM1 solution (1 mg/ml) contains 50mM Tris, 300mM NaCl, 10% Glycerol, pH 7.5.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rabbit VCAM1 Protein >