missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rabbit VCAM1 Protein

Código de producto. 15975149
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15975149

Marca: enQuireBio™ QP139290.1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the VCAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 100008901
Nombre VCAM1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen VCAM-1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rabbit
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia AFKIETFPESRSLAQIGDSVSLTCTTTGCASPTFSWRTQIDSPLNGKVRSEGTTSTLTMDPVSFENE HSYLCTATCESKKLEKGIQVEIYSFPKDPEIHLSGPLEVGEPITVKCLVPDVYPFDRLEVDLLKGDYLM KKQDFLEDMDRKSLETKSLEVTFIPVIEDIGKLIVCRAKLHIDEIDSEPKERETTKELQVYISPKNTVIS VNPSTRLQEGGSVTMTCSSEGLPVPEIFWSKKQDNGNLQRLSGNATLTLIAMRMEDSGIYVCEG VNQIGKSRKEVELIVQEKPFTVEISPGPRIAAQIGDPVVLTCSVRGCETPSFSWRTQIDSPLNGQVT SEGTKSLLTLSPVSFENEHSYLCTVTCGHKKLEKGIQVELYSFPRDPEIELSGPPVNGRPVTVSCKVP NVYPFDXLEIELLKGETMMKNKEFLEEEDKKSLETKSLEMTFIPTMEDTGKVLVCQAKLHIDEMEF EPKQRQSTQPLFVNVAPRDIAVWVSPSSIVEEGRSVNMTCSSYGLPAPKILWSRQLKNGDLQPLS ENTTLALISTKLEDSGIYVCEGINLAGKSRKEVELVIQVAPKDIQLTAFPSKSVKEGDTVIISCTCGNV PETWIILKKKAETGDTVLKSIDGAYTIRKAQLEDAGVYECESKNEVGSQLRSITLDVKGRENSKDYF SPE
Tampón The VCAM1 solution (1 mg/ml) contains 50mM Tris, 300mM NaCl, 10% Glycerol, pH 7.5.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado