missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Prolactin / PRL Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Prolactin / PRL, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_999091.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 396965 |
Nombre | Prolactin / PRL Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16093960
|
enQuireBio™
QP6531-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16033970
|
enQuireBio™
QP6531-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16083960
|
enQuireBio™
QP6531-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16013970
|
enQuireBio™
QP6531-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16023970
|
enQuireBio™
QP6531-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16003970
|
enQuireBio™
QP6531-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_999091.1 | |
Prolactin / PRL Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Pig | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
396965 | |
Research Use Only | |
PRL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LPICPSGAVN CQVSLRDLFD RAVILSHYIH NLSSEMFNEF DKRYAQGRGF ITKAINSCHT SSLSTPEDKE QAQQIHHEVL LNLILRVLRS WNDPLYHLVT EVRGMQEAPD AILSRAIEIE EQNKRLLEGM EKIVGQVHPG IKENEVYSVW SGLPSLQMAD EDTRLFAFYN LLHCLRRDSH KIDNYLKLLK CRIIYDSNC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Pig Prolactin / PRL Protein