Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Prolactin / PRL Protein
Código de producto. 16083960
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16083960 100 μg 100 microgramos
16093960 10 μg 10 microgramos
16033970 50 μg 50 microgramos
16013970 200 μg 200 microgramos
16023970 500 μg 500 microgramos
16003970 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16083960
Marca: enQuireBio™ QP6531ec100ug
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Prolactin / PRL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_999091.1
ID de gen (Entrez) 396965
Nombre Prolactin / PRL Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PRL
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Pig
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia LPICPSGAVN CQVSLRDLFD RAVILSHYIH NLSSEMFNEF DKRYAQGRGF ITKAINSCHT SSLSTPEDKE QAQQIHHEVL LNLILRVLRS WNDPLYHLVT EVRGMQEAPD AILSRAIEIE EQNKRLLEGM EKIVGQVHPG IKENEVYSVW SGLPSLQMAD EDTRLFAFYN LLHCLRRDSH KIDNYLKLLK CRIIYDSNC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.