missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Prolactin / PRL Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Prolactin / PRL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6531-ec-10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_999091.1 | |
Prolactin / PRL Protein | |
Research Use Only | |
PRL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LPICPSGAVN CQVSLRDLFD RAVILSHYIH NLSSEMFNEF DKRYAQGRGF ITKAINSCHT SSLSTPEDKE QAQQIHHEVL LNLILRVLRS WNDPLYHLVT EVRGMQEAPD AILSRAIEIE EQNKRLLEGM EKIVGQVHPG IKENEVYSVW SGLPSLQMAD EDTRLFAFYN LLHCLRRDSH KIDNYLKLLK CRIIYDSNC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
396965 | |
10 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Pig | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Pig Prolactin / PRL Protein > 10μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido