Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Prolactin / PRL Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_999091.1 |
| ID de gen (Entrez) | 396965 |
| Nombre | Prolactin / PRL Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | PRL |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Pig |
| Mostrar más |