Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hyaluronan synthase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hyaluronan synthase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_032242.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 15117 |
Nombre | Hyaluronan synthase 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16081130
|
enQuireBio™
QP6144-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16021140
|
enQuireBio™
QP6144-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16071130
|
enQuireBio™
QP6144-ye-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16001140
|
enQuireBio™
QP6144-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16011140
|
enQuireBio™
QP6144-ye-500ug |
500 μg |
2285.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16091130
|
enQuireBio™
QP6144-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_032242.3 | |
Hyaluronan synthase 2 Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
15117 | |
Research Use Only | |
Has2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EHRKMKKSLE TPIKLNKTVA LCIAAYQEDP DYLRKCLQSV KRLTYPGIKV VMVIDGNSDD DLYMMDIFSE VMGRDKSATY IWKNNFHEKG PGETEESHKE SSQHVTQLVL SNKSICIMQK WGGKREVMYT AFRALGRSVD YVQVCDSDTM LDPASSVEMV KVLEEDPMVG GVGGDVQILN KYDSWISFLS SVRYWMAFNI ERACQSYFGC VQCISGPLGM YRNSLLHEFV EDWYNQEFMG NQCSFGDDRH LTNRVLSLGY ATKYTARSKC LTETPIEYLR WLNQQTRWSK SYFREWLYNA MWFHKHHL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hyaluronan synthase 2 Protein