Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hyaluronan synthase 2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_032242.3 |
| ID de gen (Entrez) | 15117 |
| Nombre | Hyaluronan synthase 2 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Has2 |
| Longitud de la proteína | Cytoplasmic Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |