Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hyaluronan synthase 2 Protein
Código de producto. 16021140
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16021140
Marca: enQuireBio™ QP6144ye50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hyaluronan synthase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_032242.3
ID de gen (Entrez) 15117
Nombre Hyaluronan synthase 2 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Has2
Longitud de la proteína Cytoplasmic Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia EHRKMKKSLE TPIKLNKTVA LCIAAYQEDP DYLRKCLQSV KRLTYPGIKV VMVIDGNSDD DLYMMDIFSE VMGRDKSATY IWKNNFHEKG PGETEESHKE SSQHVTQLVL SNKSICIMQK WGGKREVMYT AFRALGRSVD YVQVCDSDTM LDPASSVEMV KVLEEDPMVG GVGGDVQILN KYDSWISFLS SVRYWMAFNI ERACQSYFGC VQCISGPLGM YRNSLLHEFV EDWYNQEFMG NQCSFGDDRH LTNRVLSLGY ATKYTARSKC LTETPIEYLR WLNQQTRWSK SYFREWLYNA MWFHKHHL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.