Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hyaluronan synthase 2 Protein
Código de producto. 16011140
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16011140
Marca: enQuireBio™ QP6144ye500ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hyaluronan synthase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_032242.3
ID de gen (Entrez) 15117
Nombre Hyaluronan synthase 2 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Has2
Longitud de la proteína Cytoplasmic Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia EHRKMKKSLE TPIKLNKTVA LCIAAYQEDP DYLRKCLQSV KRLTYPGIKV VMVIDGNSDD DLYMMDIFSE VMGRDKSATY IWKNNFHEKG PGETEESHKE SSQHVTQLVL SNKSICIMQK WGGKREVMYT AFRALGRSVD YVQVCDSDTM LDPASSVEMV KVLEEDPMVG GVGGDVQILN KYDSWISFLS SVRYWMAFNI ERACQSYFGC VQCISGPLGM YRNSLLHEFV EDWYNQEFMG NQCSFGDDRH LTNRVLSLGY ATKYTARSKC LTETPIEYLR WLNQQTRWSK SYFREWLYNA MWFHKHHL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.