missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Decorin / DCN / SLRR1B Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Decorin / DCN / SLRR1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001177380.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 13179 |
Nombre | Decorin / DCN / SLRR1B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15988649
|
enQuireBio™
QP5915-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15928659
|
enQuireBio™
QP5915-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15978649
|
enQuireBio™
QP5915-ye-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15908659
|
enQuireBio™
QP5915-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15918659
|
enQuireBio™
QP5915-ye-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15998649
|
enQuireBio™
QP5915-ye-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001177380.1 | |
Decorin / DCN / SLRR1B Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
13179 | |
Research Use Only | |
DCN | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GIIPYDPDNP LISMCPYRCQ CHLRVVQCSD LGLDKVPWDF PPDTTLLDLQ NNKITEIKEG AFKNLKDLHT LILVNNKISK ISPEAFKPLV KLERLYLSKN QLKELPEKMP RTLQELRVHE NEITKLRKSD FNGLNNVLVI ELGGNPLKNS GIENGAFQGL KSLSYIRISD TNITAIPQGL PTSLTEVHLD GNKITKVDAP SLKGLINLSK LGLSFNSITV MENGSLANVP HLRELHLDNN KLLRVPAGLA QHKYIQVVYL HNNNISAVGQ NDFCRAGHPS RKASYSAVSL YGNPVRYWEI FPNTFRCVYV RSAIQLGNYK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Decorin / DCN / SLRR1B Protein