Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Decorin / DCN / SLRR1B Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001177380.1 |
| ID de gen (Entrez) | 13179 |
| Nombre | Decorin / DCN / SLRR1B Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | DCN |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |