missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Decorin / DCN / SLRR1B Protein

Código de producto. 15988649
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15988649

Marca: enQuireBio™ QP5915ye10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Decorin / DCN / SLRR1B, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001177380.1
ID de gen (Entrez) 13179
Nombre Decorin / DCN / SLRR1B Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DCN
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia GIIPYDPDNP LISMCPYRCQ CHLRVVQCSD LGLDKVPWDF PPDTTLLDLQ NNKITEIKEG AFKNLKDLHT LILVNNKISK ISPEAFKPLV KLERLYLSKN QLKELPEKMP RTLQELRVHE NEITKLRKSD FNGLNNVLVI ELGGNPLKNS GIENGAFQGL KSLSYIRISD TNITAIPQGL PTSLTEVHLD GNKITKVDAP SLKGLINLSK LGLSFNSITV MENGSLANVP HLRELHLDNN KLLRVPAGLA QHKYIQVVYL HNNNISAVGQ NDFCRAGHPS RKASYSAVSL YGNPVRYWEI FPNTFRCVYV RSAIQLGNYK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt